WHAWB100020
Qiagen Cutting Mat
size , L x W 8 x 6 in. (20.3 cm x 15.2 cm), pkg of 1 ea
Synonim(y):
Cutting Mat 6" x 8" (1), Whatman FTA, Z708755
About This Item
Polecane produkty
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Qiagen WB100020
rozmiar
, L x W 8 x 6 in. (20.3 cm x 15.2 cm)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Inne uwagi
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
This article describes the evaluation of Whatman FTA cards from GE Healthcare for their ability to collect, store, and isolate high-quality RNA from a variety of crude biological samples.
Protokoły
W badaniu tym zbadano wydajność i jakość DNA z próbek naniesionych na karty Whatman FTA przy użyciu pięciu popularnych metod ekstrakcji DNA.
This study examined the yield and quality of DNA from samples applied to Whatman FTA cards, using five common methods of DNA extraction.