Kluczowe dokumenty
WHAWB120204
QIAcard FTA Wash Buffer
Nucleic acid purification buffer, bottle of 500 mL
Synonim(y):
Whatman FTA
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.22
Właściwości
Nucleic acid purification buffer
opakowanie
bottle of 500 mL
producent / nazwa handlowa
Qiagen WB120204
Opis ogólny
QIAcard FTA Wash Buffer is used for purifying nucleic acids captured and stored on FTA cards. This versatile reagent is recommended for use with QIAcard FTA and Indicating FTA Card formats, and EasiCollect formats.
Cechy i korzyści
  • Odczynnik ten może być stosowany do płukania stempli w procedurze "punch-in" dla standardowej amplifikacji STR.
  • 12249 3126 Wash Buffer pozwala uzyskać doskonałe wyniki poprzez usunięcie inhibitorów PCR i zanieczyszczeń, które mogą obniżyć wydajność PCR.
  • 500 ml dla większej liczby reakcji.
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only
Informacje prawne
FTA is a trademark of Qiagen Group
QIAcard is a trademark of Qiagen Group
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
This article describes the evaluation of Whatman FTA cards from GE Healthcare for their ability to collect, store, and isolate high-quality RNA from a variety of crude biological samples.
Opis typowych problemów, które mogą wystąpić podczas przygotowywania genomowego DNA
Polymerase chain reaction (PCR) is a technique that results in exponential amplification of a target DNA sequence.
Protokoły
This document shows intructions for EasiCollect device from GE Healthcare
This study examined the yield and quality of DNA from samples applied to Whatman FTA cards, using five common methods of DNA extraction.
W badaniu tym zbadano wydajność i jakość DNA z próbek naniesionych na karty Whatman FTA przy użyciu pięciu popularnych metod ekstrakcji DNA.
This page shows options for sample collection, transport, archiving, and DNA purification.
Zobacz wszystko