Kluczowe dokumenty
WHAWB120028
12249 3126 Karty CloneSaver
96 well format, pkg of 5 cards
Synonim(y):
12249 3126 CloneSaver (5), Whatman FTA
About This Item
Kod UNSPSC:
41105500
NACRES:
NB.22
opis
CloneSaver Card, 96 well format, 5 μL maximum volume/sample area, 480 μL maximum total volume/card
producent / nazwa handlowa
Qiagen WB120028
opakowanie
pkg of 5 cards
Opis ogólny
CloneSaver Card jest przeznaczona do gromadzenia, długoterminowego przechowywania i oczyszczania plazmidowego i BAC DNA z klonów bakteryjnych w formacie 96-dołkowym
Cechy i korzyści
  • Wychwytuje i stabilizuje sztuczny chromosom bakteryjny (BAC) i plazmidowe DNA w jednym prostym kroku: bez konieczności stosowania odczynników, wirówek lub innych materiałów.
  • Służy jako bezpieczna, niezawodna alternatywa dla zapasów glicerolu
  • Upraszcza przechowywanie, transport i dostęp do bibliotek klonów: wygodnie, łatwo i niedrogo
  • Zapewnia szybszą identyfikację i odzyskiwanie klonów dzięki tabeli identyfikacyjnej próbki, instrukcji użytkowania i obszarowi do etykietowania kodem kreskowym
  • Produkuje gotowe do użycia wektorowe DNA w mniej niż 30 minut: klony bakteryjne gotowe do reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR)
  • Chroni zapasy klonów przed infekcjami fagowymi poprzez inaktywację bakterii i fagów
Inne uwagi
Zakres zastosowania: Tylko do użytku wewnętrznego
Informacje prawne
FTA is a trademark of Qiagen Group
QIAcard is a trademark of Qiagen Group
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
This article describes the evaluation of Whatman FTA cards from GE Healthcare for their ability to collect, store, and isolate high-quality RNA from a variety of crude biological samples.
Opis typowych problemów, które mogą wystąpić podczas przygotowywania genomowego DNA
Polymerase chain reaction (PCR) is a technique that results in exponential amplification of a target DNA sequence.
Protokoły
This study examined the yield and quality of DNA from samples applied to Whatman FTA cards, using five common methods of DNA extraction.
W badaniu tym zbadano wydajność i jakość DNA z próbek naniesionych na karty Whatman FTA przy użyciu pięciu popularnych metod ekstrakcji DNA.
This page shows options for sample collection, transport, archiving, and DNA purification.
Nucleic Acid Sample Preparation Methodology