Kluczowe dokumenty
WHAWB120208
12249 3126 Karty Gene
3 sample areas per card, pkg of 100 cards
Synonim(y):
12249 3126 Gene (100), Whatman FTA
About This Item
Kod UNSPSC:
41105500
NACRES:
NB.22
opis
75 μL maximum volume/sample area, 225 μL maximum total volume/card
producent / nazwa handlowa
Qiagen WB120208
opakowanie
pkg of 100 cards
Powiązane kategorie
Opis ogólny
12249 3126 Gene (100) to niewskazująca karta w ramce z trzema regionami próbek, wykorzystywana do transportu, konserwacji i pobierania krwi, komórek i tkanek, które są pigmentowanym materiałem biologicznym.
Zastosowanie
QIAcardQ 3126 Gene (100) został użyty do:
  • biologii molekularnej i amplifikacji całego genomu
  • identyfikacji zwierząt, owadów i transgenów
  • genomiki i badań przesiewowych plazmidów
  • transfuzji medycznych i typowania ludzkiego antygenu leukocytarnego (HLA)
  • opracowywanie leków i analiza krótkich powtórzeń tandemowych (STR)
  • testowanie żywności i rolnictwa
Cechy i korzyści
  • Składa się z wymiatacza wolnych rodników i chemicznych denaturantów
  • Przechowywanie próbki w temperaturze otoczenia przez długi czas
  • Natychmiastowe wychwytywanie DNA poprawia wydajność procesu analizy krótkich powtórzeń tandemowych (STR), umożliwiając bezpośrednią amplifikację
  • Zawarty w sztywnej ramce umożliwiającej użycie zautomatyzowanych urządzeń do pipetowania/dozowania i dziurkowania
  • Przechwytywanie kwasu nukleinowego do dalszych zastosowań zajmuje mniej niż 30 minut.
  • Podczas gdy białka i inhibitory są usuwane z matrycy, DNA pozostaje mocno związane z flinders technology associates (FTA), w temperaturze otoczenia przez lata, minimalizując zapotrzebowanie na zamrażarki laboratoryjne.
  • Białka pozostają jednak silnie związane z flinders technology associates (FTA) podczas elucji DNA z matrycy.
Inne uwagi
Integralność próbki jest zoptymalizowana, gdy karty 3126 są przechowywane w woreczku Multi-Barrier Pouch z pakietem osuszającym.
Nałóż tylko jedną próbkę krwi na każdą kartę.
Zakres zastosowania: Wyłącznie do użytku w badaniach wewnętrznych.
Informacje prawne
FTA is a trademark of Qiagen Group
QIAcard is a trademark of Qiagen Group
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
This article describes the evaluation of Whatman FTA cards from GE Healthcare for their ability to collect, store, and isolate high-quality RNA from a variety of crude biological samples.
Opis typowych problemów, które mogą wystąpić podczas przygotowywania genomowego DNA
Polymerase chain reaction (PCR) is a technique that results in exponential amplification of a target DNA sequence.
Protokoły
This study examined the yield and quality of DNA from samples applied to Whatman FTA cards, using five common methods of DNA extraction.
W badaniu tym zbadano wydajność i jakość DNA z próbek naniesionych na karty Whatman FTA przy użyciu pięciu popularnych metod ekstrakcji DNA.
This page shows options for sample collection, transport, archiving, and DNA purification.
Nucleic Acid Sample Preparation Methodology