Kluczowe dokumenty
WHAWB120112
QIAcard FTA Wash Buffer
Nucleic acid purification buffer, bottle size 25 mL
Synonim(y):
12249 3126 Bufor płuczący (25 ml), Odczynnik do oczyszczania Whatman 3126, Whatman FTA
About This Item
Kod UNSPSC:
41105500
NACRES:
NA.52
Właściwości
Nucleic acid purification buffer
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Qiagen WB120112
wymiary butelki
25 mL
Opis ogólny
12249 3126 Wash Buffer służy do oczyszczania kwasów nukleinowych przechwyconych i przechowywanych na kartach 3126. Ten wszechstronny odczynnik jest zalecany do stosowania z kartami 12249 3126 i Indicating 3126 oraz kartami EasiCollect.
Cechy i korzyści
  • Odczynnik ten może być stosowany do płukania stempli w procedurze "punch-in" dla standardowej amplifikacji STR.
  • 12249 3126 Wash Buffer pozwala uzyskać doskonałe wyniki poprzez usunięcie inhibitorów PCR i zanieczyszczeń, które mogą obniżyć wydajność PCR.
Inne uwagi
Zakres zastosowania: Tylko do użytku wewnętrznego
Informacje prawne
FTA is a trademark of Qiagen Group
QIAcard is a trademark of Qiagen Group
Piktogramy
Environment
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)