WHAWB120410
QIAcard™ FTA™ Elute Micro cards
non-indicating, 4 sample areas per card, pkg of 100 cards
Synonim(y):
12249 3126 Elute Micro (100), Whatman FTA
About This Item
Polecane produkty
producent / nazwa handlowa
Qiagen WB120410
opakowanie
pkg of 100 cards
Powiązane kategorie
Opis ogólny
12249 3126 Elute Micro format z 4 obszarami plamek (objętość plamki 12-40 µL) do zbierania, stabilizacji, przetwarzania, transportu i archiwizacji kolorowych próbek, takich jak krew. Technologia 3126 umożliwia lizę komórek w kontakcie, denaturację białek oraz natychmiastową stabilizację i ochronę kwasów nukleinowych.
Wygodny dla protokołów, które wymagają różnych lokalizacji do testowania i archiwizacji próbek. Różne próbki mogą być przetwarzane niezależnie.
Cechy i korzyści
- Dwa obszary na próbki umożliwiają naniesienie do 250 μl próbki na kartę.
- Wystarczy nanieść próbkę na kartę 3126. Błony komórkowe i organelle są lizowane, a uwolnione kwasy nukleinowe są uwięzione we włóknach matrycy. Kwasy nukleinowe pozostają unieruchomione i są zachowane do transportu, natychmiastowego przetwarzania lub długotrwałego przechowywania w temperaturze pokojowej.
- Ponieważ wychwycone kwasy nukleinowe są zachowane, karty 3126 ułatwiają pobieranie próbek w odległych lokalizacjach i upraszczają ich transport.
- Wysyłaj próbki z powrotem do laboratorium bez kosztownej specjalnej obsługi lub suchego lodu i przetwarzaj je w dogodnym dla siebie czasie.
- Karty3126 mogą być używane z praktycznie każdym rodzajem próbki: Krew, komórki hodowlane, komórki policzkowe, plazmidy i tkanki stałe.
- Przechwycone kwasy nukleinowe są gotowe do oczyszczenia, gdy jesteś. Technologia 3126 Elute umożliwia wygodną elucję kwasów nukleinowych na bazie wody do dalszych eksperymentów.
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
This page shows downstream applications after genomic DNA purification.
Na tej stronie przedstawiono dalsze zastosowania po oczyszczeniu genomowego DNA.
Opis typowych problemów, które mogą wystąpić podczas przygotowywania genomowego DNA
Protokoły
This page shows options for sample collection, transport, archiving, and DNA purification.
Nucleic Acid Sample Preparation Methodology
Powiązane treści
Genomic DNA Purification from Sample on FTA Elute