Kluczowe dokumenty
Z377317
Sigma-Aldrich
Nalgene® Cryoware marker set
black
Synonim(y):
cryopen, kriomarker, znacznik zamrażarki
About This Item
Kod UNSPSC:
41103032
NACRES:
NB.35
opakowanie
pkg of 4
producent / nazwa handlowa
Nalgene 6313-0020
metody
cryopreservation: suitable
kolor
black
Opis ogólny
For permanently marking cloth, cardboard and plastic. Smudge-proof ink will not fade at ultra-low temperatures. Extra fine tip.
Informacje prawne
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)