Z672122
Tissue processing/embedding cassettes with lid
pkg of 500 ea
Synonim(y):
kasety histopatologiczne, osadzanie tkanek, sprzęt do przetwarzania tkanek
About This Item
Kod UNSPSC:
41181600
NACRES:
MA.01
Polecane produkty
opakowanie
pkg of 500 ea
producent / nazwa handlowa
Simport M490-2
kolor
white
Opis ogólny
Jednorazowe plastikowe kasety przechowują próbki tkanek podczas procesu zatapiania, a także w pliku do przechowywania. Uformowane ze specjalnego polimeru o wysokiej gęstości, kasety te utrzymują próbki bezpiecznie zanurzone w cieczy i są całkowicie odporne na chemiczne działanie rozpuszczalników histologicznych.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z672122-500EA | 4061833571187 |