Kluczowe dokumenty
S4642
Wheaton staining dishes
for 20 slides, dishes only
Synonim(y):
900201
About This Item
Kod UNSPSC:
41121812
NACRES:
MA.01
Materiały
soda-lime glass
opakowanie
pack of 3 ea
producent / nazwa handlowa
WHEATON® 900201
pojemność naczynia
3 x 1 in. (75 x 25 mm) , 10 single slides
3 x 1-1/2 in. (75 x 38 mm) , 19 slides arranged alternately straight across and diagonally
3 x 2 in. (75 x 51 mm) , 20 slides back-to-back of standard size
inside L × W × D
95 mm × 76 mm × 64 mm
Opis ogólny
Mikroskopia to metoda oglądania obiektów, które leżą poza rozdzielczością ludzkiego oka i mogą być badane. Obserwowane obiekty są powiększane do takiego stopnia, że mogą być wyświetlane jako obrazy. W celu przygotowania próbki, badane obiekty są cięte na bardzo cienkie plasterki. Przekroje te są następnie nakładane na szkiełko przedmiotowe i przykrywane szkiełkiem nakrywkowym oraz odpowiednimi roztworami. Aby obejrzeć wycinki pod mikroskopem, wycinki na szkiełku muszą być wypełnione wanienką barwiącą i zabarwione odpowiednim roztworem barwiącym.
Informacje prawne
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)