Kluczowe dokumenty
HS15994G
Premium Slide box
100 Place, cork lining, black
Synonim(y):
Przechowywanie slajdów, Schiebekasten, schowek na suwak, szkiełko mikroskopowe
About This Item
Kod UNSPSC:
41123302
NACRES:
MA.01
Materiały
black
nickel closure
Właściwości
Holds 100 x slides 76x26 mm
producent / nazwa handlowa
Heathrow Scientific HS15994G
dł. × szer. × wys.
208 × 175 × 34 mm
Opis ogólny
Pudełka na slajdy są idealne do przechowywania lub transportu slajdów o standardowym rozmiarze (1 x 3 cale).
Cechy i korzyści
  • formowane, sztywne pudełka bezpiecznie utrzymują prowadnice w rowkowanych otworach
  • wytrzymałe pudełka z tworzywa ABS są dostępne z wyściółką z korka lub pianki
  • zarówno wyściółka, jak i szczeliny są ponumerowane, aby odpowiadały arkuszowi spisu slajdów
  • bezpieczne zamknięcie za pomocą odpornego na rdzę, niklowanego zapięcia i zawiasów kołkowych
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)