HS15994R
Premium Slide box
100 Place, foam lining, white
Synonim(y):
Przechowywanie slajdów, Schiebekasten, schowek na suwak, szkiełko mikroskopowe
About This Item
Polecane produkty
Materiały
nickel closure
white
Właściwości
Holds 100 x slides 76x26 mm
producent / nazwa handlowa
Heathrow Scientific HS15994R
dł. × szer. × wys.
208 × 175 × 34 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- formowane, sztywne pudełka bezpiecznie utrzymują prowadnice w rowkowanych otworach
- wytrzymałe pudełka z tworzywa ABS są dostępne z wyściółką z korka lub pianki
- zarówno wyściółka, jak i szczeliny są ponumerowane, aby odpowiadały arkuszowi spisu slajdów
- bezpieczne zamknięcie za pomocą odpornego na rdzę, niklowanego zapięcia i zawiasów kołkowych
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
HS15994R | 4061832766768 |