HS1420C
Weigh Boat
Large, square white polystyrene, pack of 500 ea
Synonim(y):
szalka ważąca, ważenie łodzi, ważyć naczynie
About This Item
Polecane produkty
Materiały
square white polystyrene
rozmiar
large
opakowanie
pack of 500 ea
producent / nazwa handlowa
Heathrow Scientific HS1420C
dł. × szer. × wys.
140 mm × 140 mm × 22 mm
kolor
white
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- biologicznie obojętny i odporny na rozcieńczone i słabe kwasy, roztwory wodne, alkohole i zasady.
- zakres temperatur od -10 do 70C
- jednorazowego użytku
- płytkie z szerokim, płaskim dnem zapobiegającym przewróceniu
- zaokrąglone rogi ułatwiają przenoszenie
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)