HS1425AA
Diamond shaped weigh boats
polystyrene, volume 5 mL, white, anti-static
Synonim(y):
szalka ważąca, ważenie łodzi, ważyć naczynie
About This Item
Kod UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.35
Polecane produkty
Materiały
polystyrene
opakowanie
pk of 500
producent / nazwa handlowa
Heathrow Scientific HS1425AA
dł. × szer. × wys.
55 mm × 35 mm × 6 mm
pojemność
5 mL
kolor
white
Opis ogólny
Te elastyczne łódki z polistyrenu mają gładkie powierzchnie zapewniające dokładne wylewanie przy minimalnych stratach próbki. Biologicznie obojętne i odporne na rozcieńczone i słabe kwasy, roztwory wodne, alkohole i zasady.
- Diamentowy kształt, który łatwo się wygina w celu dokładnego nalewania
- Szerokie, płaskie dno odporne na przewrócenie
- Dostępne wersje antystatyczne
- 2 kolory i 4 rozmiary
- Biologicznie obojętny i odporny na rozcieńczone i słabe kwasy, roztwory wodne, alkohole i zasady.
- Zakres temperatur od -10 do 70°C (od 14 do 158°F)
- Mogą być używane z mikrofalowymi analizatorami wilgoci
- Wszystkie są zgodne z wymogami FDA/food-grade
- Opakowanie 500 sztuk
- Jednorazowe
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)