Kluczowe dokumenty
HS1425A
Diamond shaped weigh boats
polystyrene, volume 25 mL, white, anti-static
Synonim(y):
szalka ważąca, ważenie łodzi, ważyć naczynie
About This Item
Kod UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.35
Materiały
polystyrene
opakowanie
pk of 500
producent / nazwa handlowa
Heathrow Scientific HS1425A
dł. × szer. × wys.
71 mm × 46 mm × 14 mm
pojemność
25 mL
kolor
white
Opis ogólny
Te elastyczne łódki z polistyrenu mają gładkie powierzchnie zapewniające dokładne wylewanie przy minimalnych stratach próbki. Biologicznie obojętne i odporne na rozcieńczone i słabe kwasy, roztwory wodne, alkohole i zasady.
  • Diamentowy kształt, który łatwo się wygina w celu dokładnego nalewania
  • Szerokie, płaskie dno odporne na przewrócenie
  • Dostępne wersje antystatyczne
  • 2 kolory i 4 rozmiary
  • Biologicznie obojętny i odporny na rozcieńczone i słabe kwasy, roztwory wodne, alkohole i zasady.
  • Zakres temperatur od -10 do 70°C (od 14 do 158°F)
  • Mogą być używane z mikrofalowymi analizatorami wilgoci
  • Wszystkie są zgodne z wymogami FDA/food-grade
  • Opakowanie 500 sztuk
  • Jednorazowe
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)