Z186856
Disposable polystyrene weighing dishes
blue, L × W × H 40 mm × 40 mm × 8 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.71
Polecane produkty
Materiały
polystyrene
rectangular
opakowanie
pack of 100 ea
case of 500 ea
producent / nazwa handlowa
Sigma-Aldrich
dł. × szer. × wys.
40 mm × 40 mm × 8 mm
Dł. × szer. naczynia
40 mm × 40 mm
kolor
blue
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z186856-100EA | 4061832331287 |
Z186856-500EA | 4061832331294 |