Kluczowe dokumenty
WHA1004125
Whatman® qualitative filter paper, Grade 4
circles, diam. 125 mm, pack of 100
Synonim(y):
Whatman filter, Whatman filters, Whatman paper, Z240567, filter paper, filter papers, paper filter
About This Item
Kod UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
Materiały
cellulose filters
circles
opakowanie
pack of 100
producent / nazwa handlowa
Whatman 1004-125
Whatman Article No. 28414014 (US reference)
Parametry
0.22 psi wet burst
37 sec/100 mL speed (Herzberg)
Średnica
125 mm
grubość
205 μm
popiół
≤0.06%
wielkość porów
20-25 μm (Particle retention)
gramatura
92 g/m2
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Jakościowe bibuły filtracyjne Whatman klasy 4 to standardowa bibuła filtracyjna o wysokim natężeniu przepływu.
Doskonała retencja: wychwytuje gruboziarniste cząstki i galaretowate osady, takie jak wodorotlenek żelaza i wodorotlenek glinu. Szybka filtracja: przydatna do rutynowego oczyszczania płynów biologicznych lub ekstraktów organicznych podczas analizy
Jakościowe bibuły filtracyjne klasy 4 (retencja cząstek 20-25 µm) są dostępne w różnych rozmiarach i formatach, w tym w kółkach, arkuszach i rolkach. Są one również dostępne jako filtry wstępne, które zapewniają lepsze natężenie przepływu i zwiększoną pojemność w porównaniu z równoważnymi filtrami płaskimi.
Cechy i korzyści
  • Przydatne w jakościowych separacjach analitycznych, gdy wymagany jest szybki przepływ, a zbieranie drobnych cząstek nie jest krytyczne.
  • Te filtry celulozowe są stosowane w jakościowych technikach analitycznych do określania i identyfikacji materiałów (np. w monitorowaniu zanieczyszczenia powietrza).
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)