SLAAR33SS
Millex™ MCE syringe filter
pore size 0.8 μm, diam. 33 mm, sterile, hydrophilic
Synonim(y):
0.8 μm MCE syringe filter, MF-Millipore™ MCE syringe filter, Millex-AA syringe filter, disposable syringe filter, mixed cellulose esters syringe filter, sterile syringe filter, syringe filter
About This Item
Materiały
mixed cellulose esters (MCE) membrane
modified acrylic housing
Poziom jakości
opis
Female Luer-Lok/Male Luer slip
sterylność
ethylene oxide treated
sterile
linia produktu
Millex™
Właściwości
hydrophilic
Research Use Only (RUO)
producent / nazwa handlowa
Millex™ SLAAR33SS
Parametry
10 bar max. inlet pressure at 145 psi
100 mL (Process Volume)
100 mL sample volume
45 °C max. temp.
metody
sterile filtration: suitable
Wysokość
27 mm
Średnica
33 mm
pojemność
100 mL
kolor
blue
Matryca
MF-Millipore™
wielkość porów
0.8 μm
moc wejściowa
tissue culture medium
aqueous solution(s)
dopasowywanie
female Luer-Lok® inlet fitting
male Luer outlet slip
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- The filter′s bidirectional support allows filtering aqueous solutions in both forward and backward directions.
- It effectively removes microorganisms, particles, precipitates, and undissolved powders larger than the rated pore size.
- These filters are single-use, non-pyrogenic, and non-toxic.
- Contains no natural latex rubber
Inne uwagi
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3