CLS3005
Corning® single use spatulas
Round end/spoon
Synonim(y):
Szpatułki jednorazowe
About This Item
Kod UNSPSC:
41122403
NACRES:
NB.14
Polecane produkty
sterylność
sterile
producent / nazwa handlowa
Corning 3005
Długość
248 mm
Opis ogólny
Corning single use spatulas have been designed to save time and provide contamination-free samples. Eliminates need to recycle and sterilize reusable spatulas.
Each spatula is individually packaged, RNase/DNase free, non-pyrogenic and antistatic.
Each spatula is individually packaged, RNase/DNase free, non-pyrogenic and antistatic.
Cechy i korzyści
- Szpatułki jednorazowe1240 są wykonane z polistyrenu.
- Długość 248 mm.
- Szpatułki mają okrągłe, płaskie ostrze na jednym końcu i łyżkę na drugim końcu.
- Sprawdzone wzrokowo pod kątem dokładności etykietowania, konfiguracji produktu, uszczelnienia i integralności bariery.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)