Kluczowe dokumenty
Z162507
Sigma-Aldrich
All-purpose tweezer set
5 tweezers in a vinyl pouch, pkg of 1 set
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.35
opakowanie
pkg of 1 set
Opis ogólny
Contains 5 tweezers in a vinyl pouch: 41/2 in. dissecting tweezer, 43/4 in. stamp tweezer, 6 in. retrieving forceps, 6 in. solder utility tweezer, and 61/2 in. self-closing tweezer.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 9
1 of 9