Kluczowe dokumenty
932957
Sigma-Aldrich
Zestaw pęset
EMS DLC
Synonim(y):
Chwytak, Pęseta
About This Item
Kod UNSPSC:
41111761
NACRES:
NB.35
Opis ogólny
EMS techware
Zastosowanie
Zestaw pęset z powłoką diamentową Do drobnych i precyzyjnych prac: w wymagających środowiskach i przy pracy z twardymi próbkami lub materiałami biologicznymi. Idealna do użytku w pomieszczeniach czystych. Końcówki pęsety DLC pokryte są trwałą warstwą czystego diamentu wyhodowanego bezpośrednio na odsłoniętym metalowym podłożu. Korpus wykonany jest z niemagnetycznej, niskowęglowej stali nierdzewnej. Zestaw zawiera końcówki typu 1, 2A, 3C, 5 i 7.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)