Kluczowe dokumenty
Z680184
Titanium tweezers
Style AA
About This Item
Kod UNSPSC:
27112105
NACRES:
MA.01
producent / nazwa handlowa
Aven
dł. całkowita
5 in. (130 mm)
Opis ogólny
Titanium tweezers do not shed particles like stainless steel tweezers. Titanium is light weight, high strength, non-magnetic material.
  • Lightweight (high strength to weight ratio)
  • Zero magnetic retentively
  • Temperature resistant to 800 °F
  • Chemical and corrosion resistant
  • Non-solder adhesive
  • Bio-compatible (maintain cell integrity, no inflammatory response)
Typical application: handling of sensitive components in cleaning/chemical processes at high temperatures, histology, biology, forensics, electron microscopy etc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 10
1 of 10