Kluczowe dokumenty
932965
Sigma-Aldrich
Tweezer
Style SM103, Stainless Steel, Epoxy Coated
Synonim(y):
Chwytak, Pęseta
About This Item
Kod UNSPSC:
41111761
NACRES:
NB.35
Opis ogólny
EMS techware
Zastosowanie
Pęseta z powłoką epoksydową ESD: Powłoka ta zapewnia bezpieczną powłokę ESD z odpornością powierzchniową 10^5 - 10^6.Niemagnetyzowalna. Typowe zastosowania obejmują pęsety dla przemysłu elektronicznego, zegarmistrzów, jubilerów i laboratoriów w umiarkowanie agresywnych środowiskach chemicznych. Pęseta pokryta powłoką epoksydową ESD z uchwytem, pozycjonowana pod kątem 45°. Długość: 120 mm. Pęseta pokryta powłoką epoksydową ESD. Pęseta tnąca z ostrzem ustawionym pod kątem.
Długość całkowita: 115 mm: Styl 14AGW. Materiał: Stal węglowa.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)