Z742671
Pęseta Artis
Style AA-SA
Synonim(y):
Artis Tweezer
About This Item
Kod UNSPSC:
27112105
NACRES:
MA.01
Polecane produkty
Właściwości
tip style (strong and fine tips)
producent / nazwa handlowa
Aven 18013ARS
metody
PCR: suitable
Długość
130 mm (5 in.)
Opis ogólny
Innowacyjna pęseta Artis firmy Aven ustanowiła nowy precedens w dziedzinie precyzji. Nasza najnowocześniejsza konstrukcja charakteryzuje się wygięciem pod kątem na końcu końcówki, co zapewnia bardziej miękki chwyt o dużej powierzchni, który zmniejsza zmęczenie dłoni, zwiększając produktywność.
Wytrzymała pęseta jest chroniona atrakcyjną powłoką bezpieczną dla ESD, a wysoce wypolerowane końcówki ze stali nierdzewnej z zaokrąglonymi krawędziami pozwalają operatorom obsługiwać bardzo cienki drut, miniaturowe części, komponenty elektryczne i inne delikatne materiały w ograniczonej przestrzeni bez ryzyka uszkodzenia.
Wytrzymała pęseta jest chroniona atrakcyjną powłoką bezpieczną dla ESD, a wysoce wypolerowane końcówki ze stali nierdzewnej z zaokrąglonymi krawędziami pozwalają operatorom obsługiwać bardzo cienki drut, miniaturowe części, komponenty elektryczne i inne delikatne materiały w ograniczonej przestrzeni bez ryzyka uszkodzenia.
Zastosowanie
Do ogólnego montażu. Bardzo mocne i cienkie końcówki oraz dodatkowa długość.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z742671-1EA | 4061835516582 |