Z740030
BRAND® pipette tips, bulk
volume 2-200 μL, pack of 1000 ea (1 bag of 1000)
Synonim(y):
końcówki do pipet
About This Item
Polecane produkty
Materiały
polypropylene
polypropylene tip
yellow tip
sterylność
non-sterile
Właściwości
RNase and DNase free
endotoxin free
opakowanie
pack of 1000 ea (1 bag of 1000)
producent / nazwa handlowa
BRAND 732008
maksymalna pojemność
200 μL
pojemność
2-200 μL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Bulk packed in reclosable bags, non-sterile
All tips and filter tips are produced under supervised state-of-the-art clean-room conditions and automatically shrink-wrapped in reclosable bags and packaged in cardboard boxes. The batch number is printed on every bag.
Quality features:
- High-purity polypropylene, free from DiHEMDA and oleamide
- Manufactured without lubricants; cadmium-free pigments
- Graduation for a quick volume check
- New: All pipette tips and filter tips up to 1000 μL are free of DNA (<40 fg), RNase (<8.6 fg), endotoxins (<1 pg) and ATP (<1 fg)
- New: All sterile tips and packaging are manufactured under BIO-CERT® quality certification: Sterile acc. ISO 11 137 and AAMI guidelines, a SAL 10-6 is obtained
- Supplied with Certificate of analysis
- New: TipBox/Rack System: all sizes up to 1000 μL available in 96-unit format
- Autoclavable at 121°C (2 bar), acc. DIN EN 285
- Environmentally friendly packaging systems
- Pipette and filter tips from BRAND are tested for BRAND pipettes and most of the pipette types of Gilson®, Thermo Fisher Scientific Finnpipette®, Eppendorf® and Biohit®/Sartorious
- The 5 mL tip is exclusively tested for BRAND pipettes and Thermo Fisher Scientific Finnpipette®
- The 10 mL tip is suitable for BRAND, Eppendorf® and Gilson®
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Powiązane treści
PFAS, czyli "wieczne chemikalia", utrzymują się w środowisku i stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. Odkryj nasze narzędzia do monitorowania środowiska w celu kwantyfikacji PFAS, pomagające badaczom, organom regulacyjnym i laboratoriom w testowaniu PFAS.