Z740106
BRAND® pipette tips, racked, TipBox
volume 2-200 μL, non-sterile, pack of 480 ea (5 boxes of 96)
Synonim(y):
Rackowane końcówki do pipet
About This Item
Polecane produkty
Materiały
colorless
colorless polypropylene tip
polypropylene
sterylność
non-sterile
Właściwości
DNase free
RNase free
endotoxin free
opakowanie
pack of 480 ea (5 boxes of 96)
producent / nazwa handlowa
BRAND 732208
maksymalna pojemność
200 μL
pojemność
2-200 μL
Zastosowanie
PFAS testing
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- Wszystkie rozmiary do 1000 μL dostępne w formacie 96-jednostkowym
- Podwójna funkcja: pokrywa na zawiasach i wciskana, wystarczy obrócić o 180°, aby zmienić metodę zamykania
- Otwieranie i zamykanie jedną ręką. Mechanizm zaciskowy utrzymuje tackę na końcówki bezpiecznie w pudełku
- Przezroczyste okienko dla lepszej kontroli wzrokowej we wszystkich kierunkach
- Brak ugięcia podczas ładowania końcówki. Tacka na końcówki jest wykonana ze szczególnie sztywnego PP.
- Możliwość użycia z częściowo załadowaną pipetą wielokanałową. Bezramkowa krawędź tacki na końcówki umożliwia bezproblemowe ładowanie pojedynczych końcówek do pipet wielokanałowych.
Końcówki do pipet i końcówki filtrujące są produkowane przez firmę BRAND w pomieszczeniach czystych w najnowocześniejszych warunkach produkcyjnych i są automatycznie pakowane i konfekcjonowane, aby zapewnić stałą wysoką jakość końcówek.
Cechy jakościowe:
- Polipropylen o wysokiej czystości, wolny od DiHEMDA i oleamidu
- Wyprodukowane bez użycia smarów; pigmenty bez kadmu
- Podziałka umożliwiająca szybkie sprawdzenie objętości
- Nowość: Wszystkie końcówki pipet i końcówki filtrów do 1000 μL są wolne od DNA (<40 fg), RNazy (<8,6 fg), endotoksyn (<1 pg) i ATP (<1 fg).
- Nowość: Wszystkie sterylne końcówki i opakowania są produkowane zgodnie z certyfikatem jakości 1179: Sterylne zgodnie z ISO 11 137 i wytycznymi AAMI, uzyskuje się SAL 10-6
- Dostarczane z certyfikatem analizy
- Nowość: system TipBox/Rack: wszystkie rozmiary do 1000 μL dostępne w formacie 96-jednostkowym
- Możliwość autoklawowania w temperaturze 121°C (2 bar), wg. DIN EN 285
- Przyjazne dla środowiska systemy pakowania
- Końcówki do pipet i filtrów BRAND są testowane pod kątem pipet BRAND i większości typów pipet 4858, Thermo Fisher Scientific Finnpipette®, 632 i 7218/Sartorious.
- Końcówka 5 mL jest testowana wyłącznie dla pipet BRAND i Thermo Fisher Scientific 690.
- Końcówka 10 ml jest odpowiednia do pipet BRAND, 632 i 4858.
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Powiązane treści
PFAS, czyli "wieczne chemikalia", utrzymują się w środowisku i stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. Odkryj nasze narzędzia do monitorowania środowiska w celu kwantyfikacji PFAS, pomagające badaczom, organom regulacyjnym i laboratoriom w testowaniu PFAS.