Z740133
BRAND® TipBox, empty
with yellow tip-tray for 200 μL tips
About This Item
Polecane produkty
Materiały
colorless polypropylene box, lid, and holder (includes a colored tip-tray)
sterylność
non-sterile
Właściwości
autoclavable (121°C, 2 bar)
Holds <200 μl tips
stackable
opakowanie
box of 1
producent / nazwa handlowa
BRAND 732992
Opis ogólny
TipBox, non-sterile: the 5 mL and 10 mL tips are only available as a racked tip version in these specially corresponding TipBoxes.
Inne uwagi
BR732992 (India)
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)