Z188964
Kimwipes® disposable wipers
L × W 15 in. × 17 in.
Synonim(y):
chusteczki czyszczące
About This Item
Kod UNSPSC:
41103200
NACRES:
NB.35
Polecane produkty
opakowanie
pkg of 140 wipes
producent / nazwa handlowa
Kimberly Clark 34256
dł. × szerokość
15 in. × 17 in.
Opis ogólny
Jednorazowe chusteczki Kimwipes™ nadają się do czyszczenia powierzchni, części, instrumentów, soczewek laboratoryjnych i gabinetów medycznych. Chusteczki te skutecznie usuwają ciecz, kurz i małe cząsteczki, zapewniając efektywną czystość.
Zastosowanie
Jednorazowe ściereczki 1419 zostały użyte w protokole barwienia immunohistochemicznego (IHC) mAb świń na komórkach zakażonych FMDV w celu usunięcia pozostałego roztworu blokującego z komórek po etapie blokowania.
Cechy i korzyści
- Delikatne, precyzyjne ściereczki do kluczowych zadań z minimalną ilością odpadów dzięki jednorazowemu dozowaniu.
- Odpowiednie do czyszczenia szkła i innych instrumentów, w tym innych delikatnych powierzchni.
- Wyposażone w antystatyczny system dozowania, który redukuje kłaczki i wyładowania elektrostatyczne.
Informacje prawne
Kimwipes is a registered trademark of Kimberly-Clark Worldwide, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)