Kluczowe dokumenty
WHA2105841
Whatman® lens cleaning tissue, Grade 105
W × L 100 mm × 150 mm, pkg of (25 wallets of 25 sheets)
Synonim(y):
papier do czyszczenia obiektywów, papier obiektywowy, tkanka soczewki
About This Item
Kod UNSPSC:
41103200
NACRES:
NB.24
producent / nazwa handlowa
Whatman 2105-841
Whatman Article No. 28418695 (US reference)
opakowanie
pkg of (25 wallets of 25 sheets)
szer. × dł.
100 mm × 150 mm
Opis ogólny
High-quality whatman lens cleaning tissue, which is chemically pure and free from silicones and other additives. Lenses and other optical surfaces made from glass, quartz or plastic can be easily scratched if you do not clean them with a very soft surface. High quality Whatman lens cleaning tissue provides the solution. The tissue is chemically pure and free from silicones and other additives. Most importantly, it can be relied on to safely remove surface moisture and grease.
Cechy i korzyści
  • Miękka tekstura nie uszkadza soczewek ani powierzchni optycznych.
  • Chemicznie czysta chusteczka jest wolna od silikonów i innych dodatków.
  • Wysoka chłonność zwiększa bezpieczeństwo podczas usuwania wilgoci i smaru z powierzchni.
  • Bardzo mocna i nie pozostawia włókien.
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)