Merck
Obsługa i dozowanie cieczy
Oferujemy różnorodne końcówki do pipet i pipety do dozowania małych objętości cieczy wiodących marek, w tym Eppendorf® Combitips Advanced® i ep Dualfilter T.I.P.S..®, Corning® DeckWorks™, Lambda® i Isotip®, ART®< oraz końcówki barierowe Soft./sup> i SoftFit L Reload System™ oraz BRAND®  HandyStep®, Transferpettor, BIO-CERT i PD-Tips.Aby zapewnić jakość potrzebną w biologii molekularnej i hodowli komórek, Corning® Costar® Stripette® lub KIMAX® 51 są trudne do pokonania.W połączeniu z aliquotingiem MilliSentials™ kontrolerem pipet, Eppendorf®  Easypet® lub kontroler pipet BRAND® accu-jet® pro to zwycięska kombinacja.W przypadku miareczkowania i technik chemii analitycznej pipety wolumetryczne BRAND®  BLAUBRAND®  ETERNA są dostarczane z oryginalnymi certyfikatami partii.Wraz z dodaniem dozowników butelkowych, takich jak BRAND® Dispensette®  S i seripettor® pro, rozcieńczalnik dwustrzykawkowy Microlab® 625 firmy Hamilton® oraz KDS Legato™ pompy strzykawkowe, posiadamy kompleksową ofertę do ogólnych zastosowań laboratoryjnych, aby spełnić Twoje potrzeby laboratoryjne.  
Czytaj więcej o
.
POPULARNE FILTRY
Pipettors
Urządzenia pipetujące są używane z końcówkami pipet do zasysania i dozowania stałych objętości cieczy.
  • Manual pipettes depend on air displacement to deliver a measured volume of liquid.
  • Pipety elektroniczne minimalizują możliwy rozwój zaburzeń mięśniowo-szkieletowych spowodowanych powtarzalnym pipetowaniem i powszechnie zastępują wersję mechaniczną.
  • Pipety wyporowe są używane do lotnych lub lepkich substancji w małych objętościach, takich jak DNA. Wymagają one jednorazowej końcówki mikrostrzykawki składającej się z kapilary i tłoka, który bezpośrednio wypiera ciecz. Wyporność dodatnia jest idealna do pipetowania cieczy o wysokiej lepkości lub pieniących się, lub cieczy o wysokiej gęstości lub prężności pary.
  • Pipety wielokrotnego użytku umożliwiają wielokrotne dozowanie tej samej objętości cieczy do wielu probówek lub studzienek bez konieczności zasysania większej ilości cieczy pomiędzy każdym krokiem.
  • Pipety wielokanałowe mieszczą wiele końcówek do pipetowania do płytek wielodołkowych za pomocą jednego urządzenia.
Końcówki do pipet
Końcówki do pipet to jednorazowe końcówki do zasysania i dozowania odmierzonych objętości cieczy za pomocą mikropipety. Wybór końcówki pipety zależy od różnych czynników:
  • Pojemność: Końcówki są zaprojektowane do dokładnego dostarczania objętości w określonych zakresach, gdy są używane w połączeniu z określonym urządzeniem do pipetowania. Pojemność objętościowa końcówki musi odpowiadać pojemności objętościowej urządzenia do pipetowania w celu dokładnego dozowania.
  • Materiał: Końcówki do pipet są zwykle wykonane z przezroczystego, jednorazowego polipropylenu, aby umożliwić łatwy wgląd w zawartość. Szklane końcówki pipet mogą być używane w aplikacjach, w których dozowane są agresywne chemikalia.
  • Wymiary: Niektóre końcówki do pipet są wydłużone, co umożliwia ładowanie żeli, napełnianie mikrokapilar, PCR i pipetowanie z butelek z długą szyjką. Końcówki do pipet z szerokim otworem mają większe otwory, które umożliwiają przenoszenie lepkich cieczy, genomowego DNA i delikatnych linii komórkowych. Końcówka pipety powinna mieć odpowiednie wymiary, aby utworzyć uszczelnienie z cylindrem urządzenia do pipetowania.
  • Sterylność: Końcówki są dostarczane sterylne lub niesterylne w zależności od potrzeb testu. Hodowle komórkowe zazwyczaj wymagają użycia sterylnych końcówek do pipet.
  • Obróbka: Końcówki powinny być wolne od DNazy, RNazy i pirogenów. Niektóre zastosowania związane z obsługą cieczy wymagają specjalnych końcówek do pipet z powłokami lub obróbką zapewniającą niskie wiązanie lub zatrzymywanie białek.
  • Końcówki z filtrem i barierą: Filtrowane końcówki pipet zawierają filtry w pobliżu punktu mocowania, aby zapobiec zanieczyszczeniu urządzenia pipetującego i zanieczyszczeniu krzyżowemu między dozowaniami, i są zalecane podczas pracy z kwasami nukleinowymi, czynnikami chorobotwórczymi lub radioizotopami. Bariery końcówek zapobiegają przedostawaniu się cieczy do urządzenia pipetującego. Dostępnych jest kilka końcówek filtrujących i barierowych do kontroli zanieczyszczeń. 
  • Kompatybilność: Uniwersalne końcówki są kompatybilne z większością standardowych pipet. Niektóre pipety mają nietypową geometrię cylindra i mogą wymagać specjalnych końcówek. Niektóre końcówki do pipet są wykonane ze sztywnych tworzyw sztucznych, co może powodować ich niekompatybilność z niektórymi urządzeniami do pipetowania. Pipety wyporowe wymagają specjalnych końcówek, które integrują kapilarę i tłok do pipetowania lepkich cieczy.
Pipet Controllers and Bulbs
Pipetory i kontrolery pipet służą do pobierania cieczy do pipet serologicznych i zasysających w celu pomiaru i dozowania.
  • Pipetory mechaniczne wykorzystują wyporność powietrza do dostarczania zmierzonej objętości cieczy.
  • Pipety elektroniczne  (nazywane również kontrolerami pipet) są bardziej ergonomiczne i minimalizują możliwość wystąpienia urazów spowodowanych powtarzalnym pipetowaniem.
  • Pipety wyporowe są używane do pipetowania cieczy o wysokiej lepkości lub pieniących się, a także cieczy o wysokiej gęstości lub prężności pary.
Pipety
Pipety to wyskalowane szklane lub plastikowe rurki używane w serologii, hodowli komórkowej i chemii do precyzyjnego pomiaru objętości cieczy. Polegają one na użyciu dozownika pipety, takiego jak bańka, pipetor lub kontroler pipety, w celu pobrania cieczy do pomiaru i dozowania. Pipety szklane mogą być wielokrotnego użytku, zapewniają wysoką dokładność pomiaru i są kompatybilne z trudniejszymi rozpuszczalnikami. Pipety plastikowe pozwalają uniknąć problemu pękania szkła i są dostępne w wersji polistyrenowej (łączącej wysoką dokładność pomiaru z wygodą plastiku) oraz polietylenowej i polipropylenowej zapewniającej szerszą odporność chemiczną.
  • Pipety serologiczne to szklane lub plastikowe pipety powszechnie używane do odmierzania i dozowania mililitrowych ilości cieczy. Zazwyczaj posiadają one podziałki do dokładnego pomiaru poziomu menisku i są dostępne w wersji sterylnej do aseptycznych procedur hodowli komórek lub niesterylnej do ogólnego dozowania laboratoryjnego. Dostępne są opcje z bawełnianą zatyczką zapobiegającą przepełnieniu i zanieczyszczeniu. Pipety z dużymi końcówkami są dostępne do pipetowania lepkich cieczy i zawiesin.
  • Pipety Pasteura  (klasyfikowane również jako Pipety transferowe) mają zintegrowaną bańkę (podobną do zakraplacza do oczu) i są przeznaczone do przenoszenia małych objętości cieczy. Pipety te mogą być wykonane ze szkła, polistyrenu lub polipropylenu. Pipety Pasteura i pipety transferowe są dostępne bez podziałki lub z podziałką do pomiaru cieczy.
  • Pipety aspiracyjne są używane do usuwania lub zasysania cieczy z naczyń bez pomiaru objętości. Zazwyczaj nie są one skalowane, ich wielkość zależy wyłącznie od pojemności i są dostępne z wtyczką lub bez, sterylne lub niesterylne i wykonane z tworzywa sztucznego lub szkła.
  • Pipety wolumetryczne są skalibrowane do pomiaru stałej ilości cieczy z dużą dokładnością. Pipeta ma szerszy zbiornik między dwiema wydłużonymi sekcjami i pojedynczą podziałkę do rysowania dokładnej objętości. Są one powszechnie stosowane w chemii analitycznej do sporządzania roztworów laboratoryjnych z roztworu podstawowego, a także do przygotowywania roztworów do miareczkowania.
Dozowniki butelkowe
Dozowniki butelkowe to urządzenia do pomiaru cieczy, które mocuje się na górze butelek, aby umożliwić bezpieczną i powtarzalną dystrybucję cieczy bez zanieczyszczeń. Dozowniki butelkowe powinny być wybierane na podstawie średnicy górnej części, materiału (w celu zapewnienia kompatybilności chemicznej) i zakresu objętości dozowania.
Powiązane zasoby
  • Flyer: Eppendorf® Product Expansion with Merck
    Researchers want to find and use the best products for their research. In order to accommodate the breadth of products available in the market today, Merck has expanded its partnership with Eppendorf to offer a more comprehensive selection of liquid, sample, and cell handling instruments and consumables to better equip you with the tools necessary to advance your research.
  • Brochure: Corning® DeckWorks™ Pipet Tips
    Corning DeckWorks pipet tip system is designed to allow you to maximize storage space and help reduce the production and waste of plastic materials. Both the hinged racks and reload decks within this system are manufactured with recycled plastic.
  • Brochure: Eppendorf Pipette Holder System
    Protect your precious liquid handling device from possible damage, contamination or chemicals spilled on the bench. The stands for single instruments have a robust design and securely hold one manual or electronic device
  • Protocol: Dispensette® Testing Instructions (SOP)
    Niniejszy artykuł zawiera instrukcje testowania butelkowego dozownika płynów BRAND Dispensette® S zgodnie z normą ISO DIS 8655.