Kluczowe dokumenty
XX6200006P
Millipore
Filter forceps, blunt end, stainless steel
Synonim(y):
Kleszcze
About This Item
Kod UNSPSC:
41104925
NACRES:
NB.24
Materiały
302 stainless steel
polypropylene handle
Poziom jakości
agency
suitable for EPA 1633
suitable for EPA OTM-45
suitable for ISO 21675 2019
Zastosowanie
PFAS testing
Warunki transportu
ambient
Cechy i korzyści
  • Beveled, unserrated tips to protect delicate membrane surfaces
  • It may be sterilized by autoclaving or flame sterilization
  • Use for gentle handling of membranes
Inne uwagi
Ensure your filtration membranes are not damaged while handling by using these blunt-ended forceps.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
For NIOSH 9000this page lists applicable products and materials to do the application
Możliwe przyczyny i potencjalne środki zaradcze w przypadku wyzwań napotkanych w wyniku blokowania, płukania, inkubacji przeciwciał i wykrywania/ekspozycji Western blot.
Przegląd mikroplastików, przepisy dotyczące testowania i wybór filtrów do zbierania, przygotowywania i analizy próbek mikroplastików.
Protokoły
This quick-start guide provides a detailed protocol for the use of the Immobilon® GO device in hands-free, western blot immunodetection.
This article is a protocol for Simple dialysis of small volumes using V Series membranes
Protokół Western blot szczegółowo opisuje przenoszenie białek z żeli na nitrocelulozę, co ma kluczowe znaczenie dla procedur immunoblottingu w badaniach naukowych.
The Millipore® Patch Test Kit is a portable kit for the collection and testing of hydraulic fluids, bulk chemicals, boiler water, and lubricating oils. The kit includes consumables for 100 tests.