VISRT1K600
Silicone Rotational Viscosity Standard
1003 mPa.s (25.00°C), RT1000
Synonim(y):
Standard lepkości Paragon
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Paragon Scientific Ltd
ASTM D 2162
1003 mPa.s(25.00 °C)
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
mixture
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
VISRT1K600-600ML | 4061837682469 |