Kluczowe dokumenty
22435-U
Sigma-Aldrich
Stainless Steel Tweezers
L 6 in., pkg of 1 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
27112105
NACRES:
NB.35
Formularz
solid
opakowanie
pkg of 1 ea
Długość
6 in.
Opis ogólny
Stainless Steel Tweezers - Perfect for picking up hot injector liners and detector parts or for preventing contamination with finger oils. Also useful for holding ferrules while inserting capillary tubing.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 7
1 of 7