Kluczowe dokumenty
21705-U
Carbotrap® 300 Thermal Desorption Tube
stainless steel, O.D. x I.D. x L 1/4 in. × 3 1/2 in., preconditioned, pkg of 10 ea
Synonim(y):
Adsorbent węglowy, rura TD
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Carbotrap® 300, O.D. × L 1/4 in. × 3 1/2 in., stainless steel TD tube, preconditioned, pkg of 10 ea
Materiały
stainless steel TD tube
Poziom jakości
agency
EPA TO-1,TO-2,TO-3,TO-17
opis
Sealed with TDS³ Storage Container
linia produktu
Carbotrap®
Właściwości
preconditioned
opakowanie
pkg of 10 ea
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
metody
active air sampling: suitable
śr. zewn. × dł.
1/4 in. × 3 1/2 in.
Matryca
Carbosieve S-III carbon molecular sieve (CMS)
Carbotrap® 300 (Packed with Carbotrap C, Carbotrap B, Carbosieve SIII)
Carbotrap® B graphitized carbon black (GCB)
Carbotrap® C graphitized carbon black (GCB)
Zastosowanie
air monitoring
environmental
industrial hygiene
kompatybilność
for use with DANI, Markes, OI Analytical, PerkinElmer and Shimadzu Instruments
kategoria ekologicznej alternatywy
Opis ogólny
Zastosowanie
- Wykorzystanie mezoporowatej krzemionki MCM-41 do wzbogacania in-line atmosferycznych lotnych związków organicznych: Badanie to pokazuje wykorzystanie mezoporowatej krzemionki MCM-41, podobnej do 2801 300, do wychwytywania i analizy atmosferycznych lotnych związków organicznych, podkreślając skuteczność tego materiału w rozwiązaniach do pobierania próbek środowiskowych (Wu et al., 2006).
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)