Merck
28273-U
Supelco
Carbotrap® 300
greener alternative
stainless steel TD tube, O.D. × I.D. × L 6 mm × 4 mm × 7 in., preconditioned, pkg of 1 ea
Synonim(y):
Carbotrap® 300 SS TD tube, 7IN., for Gerstel®
About This Item
Kod UNSPSC:
41104008
NACRES:
NB.24
Materiały
stainless steel TD tube
Poziom jakości
agency
EPA TO-1,TO-2,TO-3,TO-17
opis
Sealed with TDS³ Storage Container
linia produktu
Carbotrap®
Właściwości
preconditioned
opakowanie
pkg of 1 ea
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
metody
active air sampling: suitable
śr. zewn. × śr. wewn. × dł.
6 mm × 4 mm × 7 in.
Matryca
Carbosieve S-III carbon molecular sieve (CMS)
Carbotrap® 300 (Packed with Carbotrap C, Carbotrap B, Carbosieve SIII)
Carbotrap® B graphitized carbon black (GCB)
Carbotrap® C graphitized carbon black (GCB)
Zastosowanie
air monitoring
environmental
industrial hygiene
kompatybilność
for use with Gerstel® TDS A & TDS 2
kategoria ekologicznej alternatywy
Opis ogólny
Dokładamy wszelkich starań, aby dostarczać bardziej ekologiczne produkty alternatywne, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad ekologicznej chemii. Rurki do desorpcji termicznej są wielokrotnego użytku co najmniej 50 do 100 razy i zmniejszają zużycie akcesoriów, takich jak fiolki transferowe, zakrętki i końcówki pipet, co jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów". Ponadto rurki te eliminują użycie toksycznych rozpuszczalników, takich jak CS2, do ekstrakcji interesujących nas lotnych związków organicznych, a tym samym są zgodne z zasadą "Bezpieczniejsze rozpuszczalniki i środki pomocnicze". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Informacje prawne
Carbotrap is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
GERSTEL is a registered trademark of Gerstel GmbH & Co. KG
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 3
1 of 3
Florian Gahleitner et al.
Bioanalysis, 5(18), 2239-2247 (2013-09-24)
In-community non-invasive identification of asthma-specific volatile organic compounds (VOCs) in exhaled breath presents opportunities to characterize phenotypes, and monitor disease state and therapies. The feasibility of breath sampling with children and the preliminary identification of childhood asthma markers were studied.
Yifei Sun et al.
Journal of environmental sciences (China), 25(1), 213-219 (2013-04-17)
A group parameter approach using "total organic halogen" is effective for monitoring gaseous organic halogen compounds, including fluorine, chlorine, and bromine compounds, generated from combustion. We described the use of barrier-discharge radiofrequency-helium-plasma/atomic emission spectrometry, for the detection of semi- and
Gary Strobel et al.
Biotechnology letters, 35(4), 539-552 (2012-12-19)
The construction and testing of a unique instrument, the Paleobiosphere, which mimics some of the conditions of the ancient earth, is described. The instrument provides an experimental testing system for determining if certain microbes, when provided an adequate environment, can
S Ghittori et al.
Journal of toxicology and environmental health, 38(3), 233-243 (1993-03-01)
Benzene concentrations in urine samples (Cu, ng/L) from 110 workers exposed to benzene in chemical plants and gasoline pumps were determined by injecting urine supernate into a gas chromatograph. The urine was saturated with anhydrous N2SO4 to facilitate the passage
W A McClenny et al.
Journal of chromatography. A, 813(1), 101-111 (1998-08-11)
An evaluation of performance criteria for US Environmental Protection Agency Compendium Method TO-17 for monitoring volatile organic compounds (VOCs) in air has been accomplished. The method is a solid adsorbent-based sampling and analytical procedure including performance criteria for four merit