Merck
20010-U
Supelco
Tenax® TA Thermal Desorption Tube
greener alternative
stainless steel, O.D. x I.D. x L 1/4 in. × 3 1/2 in., preconditioned, pkg of 10 ea
Synonim(y):
Rura do desorpcji termicznej Tenax TA (stal nierdzewna)
About This Item
Kod UNSPSC:
41104008
NACRES:
NB.24
Nazwa produktu
Tenax® TA, stainless steel TD tube, O.D. × L 1/4 in. × 3 1/2 in., preconditioned, 60-80 mesh, pkg of 10 ea
Materiały
stainless steel TD tube
Poziom jakości
agency
EPA TO-1,IP-1B
opis
Sealed with TDS³ Storage Container
Właściwości
preconditioned
opakowanie
pkg of 10 ea
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
metody
active air sampling: suitable
śr. zewn. × dł.
1/4 in. × 3 1/2 in.
Matryca
Tenax TA porous polymer
wielkość cząstki
60-80 mesh
Zastosowanie
air monitoring
environmental
industrial hygiene
kompatybilność
for use with PerkinElmer, Markes, DANI, OI Analytical, and Shimadzu Instruments
kategoria ekologicznej alternatywy
Opis ogólny
Tenax® TA is a preconditioned, stainless steel thermal desorption tube.
We are committed to bringing you greener alternative products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. Thermal desorption tubes are reusable at least 50 to 100 times, and reduces the usage of accessories like transfer vials, caps, and pipette tips, thus aligns with “Waste Prevention”. Also, these tubes eliminate the usage of toxic solvents like CS2 to extract the VOCs of interest, and thus aligns with “Safer Solvents and Auxiliaries” principle. Click here for more information.
Zastosowanie
  • Wyznaczanie wskaźników emisji ze składowiska odpadów za pomocą metodologii odwrotnej: Eksperymentalne określenie stężeń w otaczającym powietrzu i wykorzystanie modelowania numerycznego...: Niniejsze badanie koncentruje się na identyfikacji wskaźników emisji ze składowisk odpadów przy użyciu kombinacji eksperymentalnego gromadzenia danych dotyczących otaczającego powietrza i modelowania numerycznego w celu lepszego zrozumienia wpływu na środowisko (Gallego et al., 2024 Apr 28) (Gallego et al., 2024).
  • Analiza lotnych związków organicznych w koreańskich truskawkach: wgląd w poprawę smaku owoców..: Badania te analizują profile lotnych związków organicznych w truskawkach w celu poprawy ich smaku, zapewniając wgląd cenny dla sektorów rolnictwa i chemii spożywczej (Jee i in., 2024) (Jee i in., 2024).
  • Dostępność biologiczna halogenowanych środków zmniejszających palność i estrów fosforoorganicznych w pyle osiadłym: Wpływ określonych matryc pyłu z nieformalnych obszarów przetwarzania e-odpadów i pojazdów wycofanych z eksploatacji w Wietnamie...: Badanie to ocenia biodostępność różnych środków zmniejszających palność w próbkach pyłu z obszarów recyklingu e-odpadów, przyczyniając się do wiedzy na temat zdrowia i bezpieczeństwa środowiska (Hoang et al., 2024 May 20) (Hoang et al., 2024).
  • Wpływ rozpylania odświeżacza powietrza na cząstki stałe i lotne związki organiczne w pojazdach..: Badając wpływ odświeżaczy powietrza na jakość powietrza wewnątrz pojazdów, badanie to zapewnia wgląd w zmiany stężeń cząstek stałych i lotnych związków organicznych, istotnych dla zdrowia środowiskowego (Lee i in., 2024 Mar 15) (Lee i in., 2024).
  • Kompaktowy monitor etylenu i innych lotnych związków organicznych wytwarzanych przez rośliny dla misji kosmicznych NASA...: W artykule opisano rozwój kompaktowego systemu monitorowania etylenu i innych lotnych związków organicznych w środowisku kosmicznym, podkreślając jego zastosowania w biologii kosmicznej i naukach fizycznych (Dobrokhotov et al., 2023 Dec 8) (Dobrokhotov et al., 2023).
Informacje prawne
Tenax is a registered trademark of Buchem B.V.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hermann Fromme et al.
Environment international, 126, 145-152 (2019-02-25)
Linear and cyclic volatile methylsiloxanes (l-VMS and c-VMS) are man-made chemicals with no natural source. They have been widely used in cosmetics, personal care products, coatings and many other products. As a consequence of their wide use, VMS can be
Wolfgang Schober et al.
International journal of hygiene and environmental health, 222(3), 486-493 (2019-01-28)
Smoking in car interiors is of particular concern because concentrations of potentially harmful substances can be expected to be high in such small spaces. To assess the potential exposure for occupants, especially children, we performed a comprehensive evaluation of the