Merck
20896-U
Supelco
Tenax® TA Thermal Desorption Tube
greener alternative
glass, O.D. x I.D. x L 6 mm × 4 mm × 4.5 in., fritted, preconditioned, pkg of 1 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41104008
NACRES:
NB.24
Nazwa produktu
Tenax® TA, glass TD tube, fritted, O.D. × I.D. × L 6 mm × 4 mm × 4.5 in., preconditioned, 35-60 mesh, pkg of 1 ea
Materiały
glass TD tube
Poziom jakości
agency
EPA TO-1,IP-1B
opis
Sealed with TDS³ Storage Container
Właściwości
fritted
preconditioned
opakowanie
pkg of 1 ea
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
metody
active air sampling: suitable
śr. zewn. × śr. wewn. × dł.
6 mm × 4 mm × 4.5 in.
Matryca
Tenax TA porous polymer
wielkość cząstki
35-60 mesh
Zastosowanie
air monitoring
environmental
industrial hygiene
kompatybilność
for use with ACEM-9300, ACEM-900 850/890 TDU, MTDU, and OI Analytical Eclipse Air Tube Desorber
kategoria ekologicznej alternatywy
Opis ogólny
Dokładamy wszelkich starań, aby dostarczać bardziej ekologiczne produkty alternatywne, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad ekologicznej chemii. Rurki do desorpcji termicznej są wielokrotnego użytku co najmniej 50 do 100 razy i zmniejszają zużycie akcesoriów, takich jak fiolki transferowe, zakrętki i końcówki pipet, co jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów". Ponadto rurki te eliminują użycie toksycznych rozpuszczalników, takich jak CS2, do ekstrakcji interesujących nas lotnych związków organicznych, a tym samym są zgodne z zasadą "Bezpieczniejsze rozpuszczalniki i środki pomocnicze". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Każda rurka próbkująca 1665 TA jest wykonana ze szkła. Jest indywidualnie numerowana, kondycjonowana termicznie i testowana pod kątem ciśnienia wstecznego i tła. Te wstępnie zapakowane standardowe rurki do pobierania próbek są szczelnie zamknięte w ekskluzywnych pojemnikach do przechowywania. Na wlocie znajduje się szklana fryta, która zwiększa ich wydajność. Mierzą one: O.D. × I.D. × L. 6 mm × 4 mm × 4,5 cala.
Informacje prawne
Tenax is a registered trademark of Buchem B.V.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)