11049-U
Tenax® Porous Polymer Adsorbent
matrix Tenax GR, 20-35 mesh, bottle of 500g
About This Item
Polecane produkty
product name
Tenax® Porous Polymer Adsorbent, matrix Tenax GR, 20-35 mesh, bottle of 500 g
Postać
solid
opakowanie
bottle of 500 g
Parametry
350 °C temp. limit
powierzchnia
~25 m2/g
macierz
Tenax GR
wielkość cząstki
20-35 mesh
gęstość
~0.40 g/mL (free fall density)
Opis ogólny
For more information about any of our adsorbents, please visit sigma-aldrich.com/adsorbents
Przypis
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Obsługa Klienta