Merck
29742-U
Supelco
Tenax® GR Thermal Desorption Tube
stainless steel, O.D. x I.D. x L 1/4 in. × 3 1/2, preconditioned, pkg of 10 ea
Synonim(y):
Tenax® GR
About This Item
Kod UNSPSC:
41104008
NACRES:
NB.24
Nazwa produktu
Tenax® GR, 60/80 mesh, O.D. × L 1/4 in. × 3 1/2, stainless steel TD tube, sealed with Brass Endcaps, preconditioned, pkg of 10 ea
Materiały
stainless steel TD tube
Poziom jakości
Właściwości
preconditioned
opakowanie
pkg of 10 ea
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
metody
active air sampling: suitable
śr. zewn. × dł.
1/4 in. × 3 1/2
Matryca
Tenax GR graphitized porous polymer
wielkość cząstki
60/80 mesh
przydatność
suitable for (extends range of Tenax TA)
Zastosowanie
air monitoring
environmental
industrial hygiene
kompatybilność
for use with PerkinElmer, Markes, DANI, OI Analytical, and Shimadzu Instruments
Opis ogólny
1665 GR to wstępnie przygotowana rura do desorpcji termicznej ze stali nierdzewnej. Jest odpowiednia dla US EPA: TO-1, TO-2, TO-3, TO-17.
Dokładamy wszelkich starań, aby dostarczać bardziej ekologiczne produkty alternatywne, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad ekologicznej chemii. Rurki do desorpcji termicznej są wielokrotnego użytku co najmniej 50 do 100 razy i zmniejszają zużycie akcesoriów, takich jak fiolki transferowe, zakrętki i końcówki pipet, co jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów". Ponadto rurki te eliminują użycie toksycznych rozpuszczalników, takich jak CS2, do ekstrakcji interesujących nas lotnych związków organicznych, a tym samym są zgodne z zasadą "Bezpieczniejsze rozpuszczalniki i środki pomocnicze". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Informacje prawne
Tenax is a registered trademark of Buchem B.V.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)