Key Documents
30135-U
Carbopack™ B Thermal Desorption Tube
stainless steel, O.D. x I.D. x L 1/4 × 3 1/2 , unconditioned, pkg of 10 ea
Synonim(y):
Carbon adsorbent, TD Tube
About This Item
Polecane produkty
product name
Carbopack™ B, stainless steel TD tube, O.D. × L 1/4 × 3 1/2, unconditioned, pkg of 10 ea
Materiały
stainless steel TD tube
linia produktu
Carbopack™
Właściwości
unconditioned
opakowanie
pkg of 10 ea
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
metody
active air sampling: suitable
śr. zewn. × dł.
1/4 × 3 1/2
powierzchnia
~100 m2/g
macierz
Carbopack™ graphitized carbon black (GCB)
przydatność
suitable for (For sampling a wide range of VOCs)
Zastosowanie
air monitoring
environmental
industrial hygiene
kompatybilność
PerkinElmer, Markes, DANI, OI Analytical, and Shimadzu Instruments
kategoria ekologicznej alternatywy
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)