Kluczowe dokumenty
30133-U
Tenax® TA Thermal Desorption Tube
stainless steel, O.D. x I.D. x L 1/4 in. × 3 1/2 in., unconditioned, pkg of 10 ea
Synonim(y):
Rura do desorpcji termicznej Tenax TA (stal nierdzewna)
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Tenax® TA, stainless steel TD tube, O.D. × L 1/4 in. × 3 1/2 in., unconditioned, 60-80 mesh, pkg of 10 ea
Materiały
stainless steel TD tube
Poziom jakości
agency
EPA TO-1,IP-1B
opis
Sealed with (PTFE Endcaps)
Właściwości
unconditioned
opakowanie
pkg of 10 ea
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
metody
active air sampling: suitable
śr. zewn. × dł.
1/4 in. × 3 1/2 in.
Matryca
Tenax TA porous polymer
wielkość cząstki
60-80 mesh
Zastosowanie
air monitoring
environmental
industrial hygiene
kompatybilność
PerkinElmer, Markes, DANI, OI Analytical, and Shimadzu Instruments
kategoria ekologicznej alternatywy
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
30133-U | 4061833526149 |