Kluczowe dokumenty
28715-U
Supelco
Tenax® TA Thermal Desorption Tube
greener alternative
glass, O.D. x I.D. x L 1/4 in. × 3 1/2 in. , non-fritted, 60-80 mesh, preconditioned, pkg of 10 tubes
About This Item
Kod UNSPSC:
41104008
NACRES:
NB.24
Nazwa produktu
Tenax® TA, size 60-80 mesh, glass TD tube (non-fritted), O.D. × L 1/4 in. × 3 1/2 in., preconditioned, 60-80 mesh
Materiały
glass TD tube (non-fritted)
agency
EPA TO-1,IP-1B
opis
Sealed with (Brass Endcaps)
Właściwości
preconditioned
opakowanie
pkg of 10 tubes
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
metody
active air sampling: suitable
śr. zewn. × dł.
1/4 in. × 3 1/2 in.
rozmiar
60-80 mesh
Matryca
Tenax TA
wielkość cząstki
60-80 mesh
Zastosowanie
air monitoring
environmental
industrial hygiene
kompatybilność
for use with PerkinElmer, Markes, DANI, OI Analytical, and Shimadzu Instruments
kategoria ekologicznej alternatywy
Opis ogólny
We are committed to bringing you greener alternative products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. Thermal desorption tubes are reusable at least 50 to 100 times, and reduces the usage of accessories like transfer vials, caps, and pipette tips, thus aligns with “Waste Prevention”. Also, these tubes eliminate the usage of toxic solvents like CS2 to extract the VOCs of interest, and thus aligns with “Safer Solvents and Auxiliaries” principle. Click here for more information.
Zastosowanie
Tenax® TA may be used to trap volatile organic compounds in air samples, followed by the analysis of breakthrough characteristics of volatile organic compounds in an extended temperature range using microtrap technology.
Informacje prawne
Tenax is a registered trademark of Buchem B.V.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Breakthrough characteristics of volatile organic compounds in the- 10 to+ 170 C temperature range on Tenax TA determined by microtrap technology.
Kroupa A, et al.
Bio-protocol, 1038(1-2) (2004)