Kluczowe dokumenty
25084
Supelco
Empty Tube for Thermal Desorption
greener alternative
O.D. × L 1/4 in. × 3 1/2 in.
Synonim(y):
Empty Tube for PerkinElmer® ATD or TurboMatrix, Glass, pk 1
About This Item
Kod UNSPSC:
41104008
Materiały
glass tube
opis
empty
without caps
opakowanie
pkg of 1 ea
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
śr. zewn. × dł.
1/4 in. × 3 1/2 in.
Zastosowanie
industrial hygiene
kompatybilność
for use with PerkinElmer
kategoria ekologicznej alternatywy
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Dokładamy wszelkich starań, aby dostarczać bardziej ekologiczne produkty alternatywne, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad ekologicznej chemii. Rurki do desorpcji termicznej są wielokrotnego użytku co najmniej 50 do 100 razy i zmniejszają zużycie akcesoriów, takich jak fiolki transferowe, zakrętki i końcówki pipet, co jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów". Ponadto rurki te eliminują użycie toksycznych rozpuszczalników, takich jak CS2, do ekstrakcji interesujących nas lotnych związków organicznych, a tym samym są zgodne z zasadą "Bezpieczniejsze rozpuszczalniki i środki pomocnicze". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Informacje prawne
PerkinElmer is a registered trademark of PerkinElmer Inc.
TurboMatrix is a trademark of PerkinElmer Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)