44509
Dowex 50W X8 Ion Exchange Resin
hydrogen form, 50-100 mesh, strongly acidic
About This Item
Polecane produkty
product name
Dowex 50W X8, hydrogen form, strongly acidic, 50-100 mesh
opis
cross-linkage 8%
Poziom jakości
Postać
beads
wilgoć
50-58%
metody
LPLC: suitable
strata
~55% loss on drying, 110 °C
macierz
styrene divinylbenzene (gel)
grupa aktywna macierzy
sulfonic acid functional group
wielkość cząstki
50-100 mesh
pojemność
1.1 meq/mL by wetted bed volume
metoda separacji
cation exchange
InChI
1S/C10H12.C10H10.C8H8/c2*1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3,5-8H,1,4H2,2H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2
Klucz InChI
NWUYHJFMYQTDRP-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?