Kluczowe dokumenty
1.05221
Supelco
Dowex 50W-X8 Ion Exchange Resin
hydrogen form, 60-170 mesh, strongly acidic, cationic
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41115711
NACRES:
NB.21
Nazwa produktu
Ion exchanger Dowex 50W-X8, (strongly acidic cation exchanger, H⁺ form)
Poziom jakości
Formularz
resin
temp. samozapłonu
>500 °C
metody
HPLC: suitable
LPLC: suitable
Matryca
PS-DVB
grupa aktywna macierzy
SCX
wielkość cząstki
90-250 μm
pojemność
640 - 720  g/kg water absorbing capacity
gęstość
0.800 g/cm3 at 20 °C
metoda separacji
cation exchange
temp. przechowywania
15-25°C
ciąg SMILES
C(C)c3c(cccc3)C=C.c2(c(cccc2)C=C)C=C.c1(ccccc1)C=C
InChI
1S/C10H12.C10H10.C8H8/c2*1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3,5-8H,1,4H2,2H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2
Klucz InChI
NWUYHJFMYQTDRP-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Description: light yellow to brown spherules
Particle size (0,09-0,25 mm): ≥ 70.0 %
Total capacity: ≥ 1.7 mol/l
Informacje prawne
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3