428787
Amberlite™ HPR2900 Ion Exchange Resin
hydrogen form, 25-35 mesh
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
AmberLite™ HPR2900 H hydrogen form, hydrogen form
opis
formerly Dowex Marathon™ MSC H
Poziom jakości
Formularz
beads
sieciowanie krzyżowe
>95 % cross-linked
Parametry
150 °C max. temp.
wilgoć
50-56%
metody
LPLC: suitable
Matryca
styrene-divinylbenzene (macroreticular)
grupa aktywna macierzy
sulfonic acid
wielkość cząstki
24-29 mesh
525-625 μm
pH robocze
0-14
pojemność
1.6 meq/mL by wetted bed volume
metoda separacji
cation exchange
ciąg SMILES
C(C)c3c(cccc3)C=C.c2(c(cccc2)C=C)C=C.c1(ccccc1)C=C
InChI
1S/C10H12.C10H10.C8H8/c2*1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3,5-8H,1,4H2,2H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2
Klucz InChI
NWUYHJFMYQTDRP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
Inne uwagi
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?