433950
Amberlite™ HPR1200 Ion Exchange Resin
hydrogen form, 23-27 mesh
Synonim(y):
strong cation exchange resin
About This Item
Polecane produkty
product name
AmberLite™ HPR1200 H, 23-27 mesh particle size
Postać
beads
Poziom jakości
sieciowanie krzyżowe
8 % cross-linked
wilgoć
50-56%
metody
LPLC: suitable
macierz
styrene-divinylbenzene (gel)
grupa aktywna macierzy
sulfonic acid
wielkość cząstki
23-27 mesh
550-650 μm
pojemność
1.8 meq/mL by wetted bed volume
metoda separacji
cation exchange
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Dowex 1X4, anion-exchange resin, was used as adsorbent material in characterization of iodinated contrast media using 11B NMR and capillary electrophoresis.
Stongly acidic cation exchange resin designed for demineralization. The monodispersed particles size range provides superior flow and efficiency. This resin meets requirements of FDA Food Additive Regulation 21 CFR 173.25.
Inne uwagi
This resin has not been specially processed nor cleaned. We suggest that it be subjected to a suitable preliminary elution and wash.
Informacje prawne
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Journal of hazardous materials, 205-206, 10-16 (2012-01-17)
Iodinated contrast media (ICM) are persistent and ubiquitous water pollutants. Because of their high water solubility and biochemical stability, their phase-separation and recovery from the aquatic environment is very difficult. Here, borate was chosen as a complexing agent of the