Kluczowe dokumenty
546976
Amberlite™ MAC-3 Ion Exchange Resin
hydrogen form, 16-50 mesh, cationic
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
AmberLite™ MAC-3 H Cation Exchange Resin, hydrogen form
Formularz
beads
Parametry
120 °C max. temp.
wilgoć
44-52%
metody
LPLC: suitable
Matryca
acrylic polymer (macroporous)
grupa aktywna macierzy
carboxylic acid
wielkość cząstki
12-50 mesh
300-1200 μm
pH robocze
4-14
pojemność
3.8 meq/mL by wetted bed volume
metoda separacji
cation exchange
ciąg SMILES
OC(=O)C=C.c1(c(cccc1)C=C)C=C
InChI
1S/C10H10.C3H4O2/c1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-3(4)5/h3-8H,1-2H2;2H,1H2,(H,4,5)
Klucz InChI
TXDYWJDYXZCRAN-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?