29538-U
Empty Tube for Thermal Desorption
glass, O.D. x I.D. x L 1/4 in. × 3 1/2 in., fritted, pkg of 10 ea
Synonim(y):
pusta szklana rura do desorpcji termicznej (karbowana)
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Empty Tube for Thermal Desorption, glass TD tube, fritted, O.D. × L 1/4 in. × 3 1/2 in., pkg of 10 ea
Materiały
glass TD tube
Właściwości
fritted
opakowanie
pkg of 10 ea
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
metody
active air sampling: suitable
śr. zewn. × dł.
1/4 in. × 3 1/2 in.
Zastosowanie
air monitoring
environmental
industrial hygiene
kompatybilność
for use with PerkinElmer, Markes, DANI, OI Analytical, and Shimadzu Instruments
kategoria ekologicznej alternatywy
Opis ogólny
Zastosowanie
- Wpływ rurek do desorpcji termicznej na zmiennośćdanych wydychanego powietrza: W niniejszym badaniu zbadano wpływ stosowania rurek do desorpcji termicznej na zmienność danych zebranych z analizy wydychanego powietrza, podkreślając znaczenie spójnych metod pobierania próbek dla dokładnych wyników analitycznych (Jung et al., 2023).
- Koncentrycznie upakowany próbnik powietrza o wysokim przepływie do pobierania części na bilion lotnych i półlotnych związków organicznych...: Badania wprowadzają wysokoprzepływowy próbnik powietrza zaprojektowany do wykrywania lotnych i półlotnych związków organicznych w ekstremalnie niskich stężeniach, demonstrując skuteczność desorpcji termicznej w monitorowaniu jakości powietrza (Xie et al., 2017).
- Test wydajności próbnika rurowego z sorbentem w odniesieniu do utraty analitu podczas zbierania biogennych lotnych związków organicznych...: W niniejszym artykule oceniono wydajność próbników rurkowych z sorbentem, koncentrując się na utracie analitu i jej konsekwencjach dla dokładnego pomiaru biogennych lotnych związków organicznych (Ullah i Kim, 2015).
- Zakres utraty próbki na urządzeniu do pobierania próbek i wynikające z tego błędy eksperymentalne podczas zbierania lotnych kwasów tłuszczowych (VFA) w powietrzu za pomocą rurek sorbentowych...: W badaniu przeanalizowano straty próbki i błędy eksperymentalne związane z użyciem rurek sorbentowych do zbierania VFA w powietrzu, podkreślając potrzebę zoptymalizowanych protokołów pobierania próbek (Kim i Kim, 2013).
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)