Kluczowe dokumenty
20380-U
Supelco
Empty Tube for Thermal Desorption
greener alternative
glass, O.D. x I.D. x L 6 mm × 4 mm × 4.5 in., fritted, pkg of 3 ea
Synonim(y):
Pusta rurka do pobierania próbek z frytką dla 2762 TDU, szklana, 6 mm OD x 4,5" x 4 mm ID, opakowanie 3 szt.
About This Item
Kod UNSPSC:
41104008
NACRES:
NB.24
Nazwa produktu
Empty Tube for Thermal Desorption, glass TD tube, fritted, O.D. × I.D. × L 6 mm × 4 mm × 4.5 in., pkg of 3 ea
Materiały
glass TD tube
Właściwości
fritted
opakowanie
pkg of 3 ea
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
metody
active air sampling: suitable
śr. zewn. × śr. wewn. × dł.
6 mm × 4 mm × 4.5 in.
Zastosowanie
air monitoring
environmental
industrial hygiene
kompatybilność
for use with Dynatherm ACEM-9300, ACEM-900 850/890 TDU, MTDU, and OI Analytical Air Tube Desorber or DMP-16
kategoria ekologicznej alternatywy
Opis ogólny
Dokładamy wszelkich starań, aby dostarczać bardziej ekologiczne produkty alternatywne, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad ekologicznej chemii. Rurki do desorpcji termicznej są wielokrotnego użytku co najmniej 50 do 100 razy i zmniejszają zużycie akcesoriów, takich jak fiolki transferowe, zakrętki i końcówki pipet, co jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów". Ponadto rurki te eliminują użycie toksycznych rozpuszczalników, takich jak CS2, do ekstrakcji interesujących nas lotnych związków organicznych, a tym samym są zgodne z zasadą "Bezpieczniejsze rozpuszczalniki i środki pomocnicze". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Pusta rurka do desorpcji termicznej pasuje do modeli Dynatherm 850/890 TDU, ACEM-900, MTDU i OI Analytical air tube desorber lub DMP-16.
Informacje prawne
Dynatherm is a trademark of CDS Analytical
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)