Key Documents
28714-U
Empty Tube for Thermal Desorption
glass, O.D. x I.D. x L 1/4 in. × 3 1/2 in., non-fritted, pkg of 10 tubes
Synonim(y):
empty glass Thermal Desorption Tube (unfritted)
About This Item
Polecane produkty
product name
Empty Tube for Thermal Desorption, glass TD tube (non-fritted), O.D. × L 1/4 in. × 3 1/2 in., with (Tension Springs (qty 10)), pkg of 10 tubes
Materiały
glass TD tube (non-fritted)
opakowanie
pkg of 10 tubes
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
metody
active air sampling: suitable
śr. zewn. × dł.
1/4 in. × 3 1/2 in.
Zastosowanie
air monitoring
environmental
industrial hygiene
kompatybilność
for use with PerkinElmer, Markes, DANI, OI Analytical, and Shimadzu Instruments
kategoria ekologicznej alternatywy
Opis ogólny
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)